异构化
烯烃异构化是一种有机反应,其特征在于通过烯烃片段的重新分布实现碳碳双键的重排。该反应促使科学家在有机合成中开辟了新的断裂途径,为聚合物化学、药物研发及天然产物合成领域的突破性进展奠定了基础。 移位反应主要分为三类:闭环移位与交叉移位常用于小分子有机合成,而开环移位则多应用于聚合反应。
精选分类
烯烃复分解反应在有机合成中最常见且最具代表性的应用是环闭合复分解(RCM),即通过非环状二烯烃的分子内反应形成环状结构。该方法可构建富含sp³中心的全碳环及含杂原子环,这已成为现代药物化学的重要研究方向。1
交叉异构化通过分子间反应将两种烯烃结合,生成同时承载两起始烯烃取代基的产物。钌催化大环化反应兼具优异的功能团兼容性与对残留水分及氧气的耐受性,使其成为制备大环(≥12个原子)的通用方法并获得广泛应用。2
开环移位聚合(ROMP)可设计出具有可调特性的聚合物,已成为简化合成领域的重要技术突破。由于原料成本低廉且易于获取,这种稳健的聚合方法可用于大规模生产聚合物。³
Figure 1.Ring-closing metathesis (RCM)
Figure 2.Cross Metathesis (CM)
Figure 3.Ring-opening metathesis (ROM(P))
相关文章
- Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
- New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
- Lipshutz及其同事最近开发了第二代技术,用于基于聚氧乙戊基-α-生育酚琥珀酸酯衍生物TPGS-750-M的原始PTS表面活性剂。
- 随着金属络合物催化的未活化底物的交叉偶联反应领域的快速进展,通过引入大量的非手性和手性膦配体化合物库,已变革了化学市场。
- Olefin metathesis is now a well-entrenched synthetic technique, and is a powerful method for the clean construction of innumerable classes of chemical architectures.
- 查看全部 (15)
相关协议
查找更多文章和协议
如何提供帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客服团队:
发送邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
参考文献
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。