Merck
"It's just the membrane"
Or is it something more?
观看我们位于爱尔兰科克工厂的视频,了解Millipore®膜产品是如何制造的,以实现最佳效果。
获得可靠结果
Millipore® 膜具有卓越的重复性、最佳的回收率以及高度准确、可靠的结果——让您每次都能对每个数据点充满信心。劣质的过滤装置和膜会破坏实验结果,浪费宝贵的样品、时间和金钱。
借助我们全面的产品组合,为您的样品类型、实验方法和性能需求找到理想的膜解决方案。从澄清到筛选,请信赖这一全球实验室数代人信赖的黄金标准。
一张科学家使用亲水性PTFE Millex®注射器滤器将样品过滤到玻璃小瓶中的照片。
过滤高效、结果可靠
过滤是获得准确、可重复结果的关键。正确的过滤可去除可能对实验结果产生负面影响、堵塞色谱柱和仪器设备并导致实验室停机的颗粒物。 保护您的样品和培养物免受污染物侵害。我们提供从小到大各种容积的过滤解决方案(<1 毫升至 20 升),便于轻松调整规模。这些产品已在细胞培养、制药质量控制以及环境和工业测试工作流程中经过严格测试,我们将帮助您为您的实验方法找到最合适的滤器。
该柱状图显示了Millex® PES注射器滤器与其他三家供应商的PES针式滤器在IgG抗体平均回收率方面的对比。Millex®针式滤器的抗体结合量最低(即过滤后抗体回收率最高)。
图1.用于分析样品过滤的各种聚醚砜(PES)针式滤器的蛋白质结合特性。在所测试的滤器中,Millex® PES 针式滤器表现出最低的蛋白质损失率和最高的回收率。
优化回收率
无论您进行的是过滤还是截留应用,Millipore® 膜均经过优化,可实现卓越的回收率。由于聚合物微孔膜的内部表面积比上表面积大 100 到 600 倍,因此可用于结合的表面积非常广阔。 我们对膜产品进行了严格的测试,涵盖高效液相色谱(HPLC)、液相色谱-质谱联用(LC-MS)、细胞培养、蛋白质浓缩与透析、Western blot以及高通量筛选等多种应用,以助您获得最佳结果。
PVDF膜的扫描电子显微镜图像,显示了膜的孔结构
图2.聚偏氟乙烯(PVDF)膜的扫描电子显微镜(SEM)照片。
膜是关键
膜的惊人多样性源于微观层面复杂而独特的化学作用。膜可用于分离、纯化或富集样品组分——这直接影响关键的生物和化学测定、下游分析以及检测性能。由于这些组分可能是离子态、分子态或颗粒态的,因此选择合适的膜对回收率、产率和重复性具有显著影响。
膜的特性
  • 玻璃纤维滤膜:由硼硅酸盐玻璃纤维制成;通常用于大颗粒或高粘度溶液的预过滤;处理速度快、通量高、背景值低,且对细胞和细胞膜具有良好的截留能力
  • 尼龙(Nylon):兼容性广、强度高、柔韧性好、亲水性强且可萃取物低;常用于高效液相色谱(HPLC)及其他分析方法中水溶液和有机溶液的过滤;可能表现出较高的蛋白质和小分子结合能力;不建议用于生物样本
  • 聚醚砜(PES):具有优异的热稳定性、耐久性以及耐酸碱溶液的特性;此外,还具有流速快、过滤容量大、蛋白质结合低等特点;PFAS可萃取物含量低
  • 聚丙烯(PP):具有很好的溶剂相容性和热稳定性;非常适合一般溶液澄清和预过滤应用;同时具有高颗粒截留率和低PFAS可萃取物;提供亲水和疏水两种化学结构
  • 聚四氟乙烯(PTFE):强度高,化学兼容性广;常用于水溶液、有机溶剂、腐蚀性物质及强腐蚀性流体的澄清;亲水性PTFE通常用于过滤水溶液,而疏水性PTFE通常用于过滤有机溶剂和气体,以及颗粒监测
  • 聚偏氟乙烯(PVDF):具有高流速和通量、低可萃取物以及广泛的化学相容性;Durapore®亲水性PVDF膜具有极低的蛋白质结合率,用于过滤蛋白质溶液;Immobilon®疏水性PVDF膜具有较高的蛋白质结合率
  • 再生纤维素:化学相容性广,蛋白质吸附性低;Ultracel®再生纤维素膜配以聚烯烃背衬材料,可在不阻碍流体流动的同时提供支撑;用于蛋白质溶液的浓缩、低分子量与高分子量分子的分离、蛋白质结合研究以及缓冲液置换