危险和防范说明:
危险说明表
代码 | 危险声明 | 危险等级 | 类别 | 警示用语 | P代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| H200 | 不稳定爆炸物 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 危险 | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
| H201 | 爆炸物;大规模爆炸危险 | 爆炸物 | Div 1.1 | 危险 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H202 | 爆炸物;严重喷射危险 | 爆炸物 | Div 1.2 | 危险 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H203 | 爆炸物;火灾、爆炸或喷射危险 | 爆炸物 | Div 1.3 | 危险 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H204 | 火灾或喷射危险 | 爆炸物 | Div 1.4 | 警告 | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
| H205 | 在火中可能造成大规模爆炸 | 爆炸物 | Div 1.5 Div 1.6 | 危险 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H220 | 极易燃气体 | 易燃气体 | 1类 | 危险 | P210, P377, P381, P403 |
| H221 | 易燃气体 | 易燃气体 | 2类 | 警告 | P210, P377, P381, P403 |
| H222 | 极易燃气溶胶 | 易燃气溶胶 | 1类 | 危险 | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H223 | 易燃气溶胶 | 易燃气溶胶 | 2类 | 警告 | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H224 | 极易燃液体和蒸汽 | 易燃液体 | 1类 | 危险 | P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H225 | 高易燃液体和蒸汽 | 易燃液体 | 2类 | 危险 | |
| H226 | 易燃液体和蒸汽 | 易燃液体 | 3类 | 警告 | |
| H227 | 可燃液体 | 易燃液体 | 4类 | 警告 | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H228 | 易燃固体 | 易燃固体 | 1类 | 危险 | P210, P240,P241, P280, P370+P378 |
| H228 | 易燃固体 | 易燃固体 | 2类 | 警告 | |
| H240 | 加热可能引起爆炸 | 自反应物质 和混合物;和有机 过氧化物 | A类 | 危险 | P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H241 | 加热可能引起火灾或爆炸 | 自反应物质 和混合物;和有机 过氧化物 | B类 | 危险 | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | 加热可能引起火灾 | 自反应物质 和混合物;和有机 过氧化物 | C类、D类 | 危险 | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | 加热可能引起火灾 | 自反应物质 和混合物;和有机 过氧化物 | E类、F类 、G类 | 警告 | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H250 | 暴露于空气中会自燃 | 自燃液体;自燃固体 | 1类 | 危险 | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
| H251 | 自热;可能引起火灾 | 自热物质 和混合物 | 1类 | 危险 | |
| H252 | 大量自热;可能引起火灾 | 自热物质 和混合物 | 2类 | 警告 | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
| H260 | 遇水释放易燃气体,可自燃。 | 遇水 释放易燃气体的物质和混合物 | 1类 | 危险 | |
| H261 | 遇水释放易燃气体 | 遇水 释放易燃气体的物质和混合物 | 2类 | 危险 | P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H261 | 遇水释放易燃气体 | 遇水 释放易燃气体的物质和混合物 | 3类 | 警告 | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H270 | 可导致或加剧火灾;氧化剂 | 氧化性气体 | 1类 | 危险 | P220, P244, P370+P376, P403 |
| H271 | 可能会造成火灾或爆炸;强氧化剂 | 氧化性液体;氧化性固体 | 1类 | 危险 | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
| H272 | 可加剧火灾;氧化剂 | 氧化性液体;氧化性固体 | 2类 | 危险 | |
| H272 | 可加剧火灾;氧化剂 | 氧化性液体;氧化性固体 | 3类 | 警告 | P210, P220, P221P280, P370+P378, P501 |
| H280 | 含加压气体;遇热可能爆炸 | 加压气体 | 压缩气体 液化气体 溶解气体 | 警告 | P410+P403 |
| H281 | 含冷冻气体;可能造成低温冻伤或其他伤害 | 加压气体 | 冷冻液化 气体 | 警告 | P282, P336, P315, P403 |
| H290 | 可能会腐蚀金属 | 腐蚀金属 | 1类 | 警告 | P234, P390, P404 |
| H300 | 吞食致命 | 急性毒性,经口 | 1类、2类 | 危险 | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H301 | 吞食有毒 | 急性毒性,经口 | 3类 | 危险 | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H302 | 吞食有害 | 急性毒性,经口 | 4类 | 警告 | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
| H303 | 吞食可能有害 | 急性毒性,经口 | 5类 | P312 | |
| H304 | 吞食或吸入可能致命 | 吸入危险 | 1类 | 危险 | |
| H305 | 吞食或吸入可能致命 | 吸入危险 | 2类 | 警告 | P301+P310, P331, P405, P501 |
| H310 | 与皮肤接触有致命危险 | 急性毒性,经皮 | 1类、2类 | 危险 | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H311 | 与皮肤接触有毒 | 急性毒性,经皮 | 3类 | 危险 | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H312 | 与皮肤接触有害 | 急性毒性,经皮 | 4类 | 警告 | P280,P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
| H313 | 与皮肤接触可能有害 | 急性毒性,经皮 | 5类 | P312 | |
| H314 | 造成严重皮肤烧伤和眼睛损伤 | 腐蚀/刺激皮肤 | 1A、B、C类 | 危险 | P260,P264, P280, P301+P330+ P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501 |
| H315 | 刺激皮肤 | 腐蚀/刺激皮肤 | 2类 | 警告 | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
| H316 | 轻度刺激皮肤 | 腐蚀/刺激皮肤 | 3类 | 警告 | P332+P313 |
| H317 | 可能引起皮肤过敏反应 | 皮肤致敏 | 1类 | 警告 | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
| H318 | 严重损伤眼睛 | 严重损伤眼睛/刺激眼睛 | 1类 | 危险 | P280, P305+P351+P338, P310 |
| H319 | 严重刺激眼睛 | 严重损伤眼睛/刺激眼睛 | 2A类 | 警告 | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
| H320 | 刺激眼睛 | 严重损伤眼睛/刺激眼睛 | 2B类 | 警告 | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
| H330 | 吸入致命 | 急性毒性,吸入 | 1类、2类 | 危险 | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
| H331 | 吸入有毒 | 急性毒性,吸入 | 3类 | 危险 | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
| H332 | 吸入有害 | 急性毒性,吸入 | 4类 | 警告 | P261, P271, P304+P340, P312 |
| H333 | 吸入可能有害 | 急性毒性,吸入 | 5类 | P304+P312 | |
| H334 | 吸入可能导致过敏、哮喘或呼吸困难 | 呼吸道致敏 | 1类 | 危险 | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
| H335 | 可能会刺激呼吸道 | 特异性靶器官毒性, 一次接触;刺激呼吸 道 | 3类 | 警告 | |
| H336 | 可能引起昏睡或头晕 | 特异性靶器官 毒性,一次接触; 导致麻醉 | 3类 | 警告 | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
| H340 | 可能导致基因缺陷 | 生殖细胞致突变性 | 1A、1B类 | 危险 | |
| H341 | 疑似导致基因缺陷 | 生殖细胞致突变性 | 2类 | 警告 | P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H350 | 可能会致癌 | 致癌性 | 1A、1B类 | 危险 | |
| H351 | 疑似致癌 | 致癌性 | 2类 | 警告 | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H360 | 可能损害生育力或腹中胎儿 | 再现性毒性 | 1A、1B类 | 危险 | |
| H361 | 疑似损害生育力或腹中胎儿 | 再现性毒性 | 2类 | 警告 | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H362 | 可能损害哺育婴儿 | 再现性毒性, 对或通过泌乳造成损害 | 其他类 | P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313 | |
| H370 | 损害器官 | 特异性靶器官毒性,一次接触 | 1类 | 危险 | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
| H371 | 可能损害器官 | 特异性靶器官毒性,一次接触 | 2类 | 警告 | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
| H372 | 长期或反复接触,会损害器官 | 特异性靶器官毒性,反复接触 | 1类 | 危险 | P260, P264, P270, P314, P501 |
| H373 | 长期或反复接触,可能损害器官 | 特异性靶器官毒性,反复接触 | 2类 | 警告 | P260, P314, P501 |
| H400 | 对水生生物有剧毒 | 危害水生 环境,急性 危害 | 1类 | 警告 | P273, P391, P501 |
| H401 | 对水生生物有毒 | 危害水生 环境,急性危害 | 2类 | P273, P501 | |
| H402 | 对水生生物有害 | 危害水生 环境,急性危害 | 3类 | ||
| H410 | 对水生生物有剧毒且具有长期持续影响 | 危害水生 环境,长期有害 | 1类 | 警告 | P273, P391, P501 |
| H411 | 对水生生物有毒且具有长期持续影响 | 危害水生 环境,长期有害 | 2类 | ||
| H412 | 对水生生物有害且具有长期持续影响 | 危害水生 环境,长期有害 | 3类 | ||
| H413 | 对水生生物具有长期持续有害影响 | 危害水生 环境,长期有害 | 4类 | P273, P501 | |
| H420 | 破坏 上层大气中的臭氧层,危害公共卫生和环境 | 危害臭氧层 | 1类 | 警告 | P502 |
| 欧盟其他危险声明 - GHS编外物质 | |||||
| EUH001 | 干燥时会爆炸 | ||||
| EUH006 | 与空气接触或不接触的爆炸物 | ||||
| EUH014 | 与水剧烈反应 | ||||
| EUH018 | 使用中可能形成易燃性或爆炸性蒸气空气混合物 | ||||
| EUH019 | 可能形成爆炸性过氧化物 | ||||
| EUH029 | 与水接触会释放出有毒气体 | ||||
| EUH031 | 与酸接触会释放出有毒气体 | ||||
| EUH032 | 与酸接触会释放出剧毒气体 | ||||
| EUH044 | 在密闭容器中加热有爆炸危险 | ||||
| EUH059 | 危害臭氧层 | ||||
| EUH066 | 反复接触可能导致皮肤干燥或龟裂 | ||||
| EUH070 | 眼睛接触有毒 | ||||
防范说明表
| 一般防范 | |
|---|---|
| P101 | 如需医药方面的建议,请随手带上药瓶或标签。 |
| P102 | 远离儿童 |
| P103 | 使用前请阅读标签 |
| 预防措施 | |
| P201 | 使用前应获得专门指示。 |
| P202 | 阅读并理解所有的安全预防措施前,切勿操作。 |
| P210 | 远离热源/火花/明火/高温表面。— 禁止吸烟。 |
| P211 | 切勿喷洒在明火或其他火源上。 |
| P212 | 避免密闭加热或减少减敏剂使用。 |
| P220 | 保持远离/贮存远离服装/....../可燃物质。 |
| P221 | 采取防范措施,避免与可燃物质混合/... |
| P222 | 切勿与空气接触。 |
| P223 | 远离水源,否则可能与水剧烈反应产生闪火。 |
| P230 | 保持潮湿… |
| P231 | 在惰性气体中操作。 |
| P232 | 防潮。 |
| P233 | 保持容器密闭。 |
| P234 | 保存于原始容器内。 |
| P235 | 保持凉爽。 |
| P240 | 将容器和容纳设备置于地面/稳妥固定。 |
| P241 | 使用防爆电气/通风/照明/ .../设备。 |
| P242 | 仅使用无火花工具。 |
| P243 | 预防静电。 |
| P244 | 保持减压阀无油无脂。 |
| P250 | 禁止研磨/冲击/....../摩擦。 |
| P251 | 压力容器:用前用后,均禁止刺入或焚烧。 |
| P260 | 勿吸入粉尘/烟/气/雾/蒸汽/喷雾。 |
| P261 | 避免吸入粉尘/烟/气/雾/蒸汽/喷雾。 |
| P262 | 切勿接触眼睛、皮肤或衣物。 |
| P263 | 怀孕/哺乳期避免接触。 |
| P264 | 操作后应彻底清洗双手。 |
| P264 | 操作后应彻底清洗皮肤。 |
| P270 | 使用时切勿进食、饮水或吸烟。 |
| P271 | 仅在室外或通风良好的地方使用。 |
| P272 | 污染的工作服不得带出工作场所。 |
| P273 | 避免释放到环境中。 |
| P280 | 穿戴防护手套/防护服/眼部和面部防护装备。 |
| P281 | 按要求穿戴个人防护装备。 |
| P282 | 佩戴防寒手套/面罩/眼部防护装备。 |
| P283 | 穿着防火/耐燃/阻燃服。 |
| P284 | 佩戴呼吸防具。 |
| P285 | 在通风不足的情况下,佩戴呼吸防具。 |
| P231 + P232 | 在惰性气体中操作。防潮。 |
| P235 + P410 | 保持凉爽。避光储存。 |
| 响应 | |
| P301 | 不慎吞食: |
| P304 | 不慎吸入: |
| P305 | 不慎入眼: |
| P306 | 不慎接触衣物: |
| P307 | 如接触到: |
| P308 | 如接触到或疑似接触到: |
| P309 | 如接触到或感到不适: |
| P310 | 立即呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P311 | 呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P312 | 如感到不适,呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P313 | 求医/就诊。 |
| P314 | 如感到不适,求医/就诊。 |
| P315 | 立即求医/就诊。 |
| P320 | 立即接受具体治疗(见本标签上的……)。 |
| P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
| P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
| P330 | 漱口。 |
| P331 | 严禁催吐。 |
| P332 | 如引起皮肤刺激: |
| P333 | 如引起皮肤刺激或皮疹: |
| P334 | 浸入冷水中/湿绷带包扎。 |
| P335 | 掸掉皮肤上的颗粒物。 |
| P336 | 用温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
| P337 | 如眼睛刺激持续: |
| P338 | 如果戴隐形眼镜,小心取出,继续冲洗眼睛。 |
| P340 | 将患者转移到空气新鲜处并保持呼吸舒适姿势。 |
| P341 | 如果患者出现呼吸困难,将其转移到空气新鲜处并保持舒适休息姿势 |
| P342 | 如有呼吸系统病症: |
| P350 | 用大量的清水和肥皂轻柔冲洗。 |
| P351 | 用水小心冲洗数分钟。 |
| P352 | 用大量的清水和肥皂充分冲洗。 |
| P353 | 用水清洗皮肤/沐浴。 |
| P360 | 立即用水充分冲洗受污染的衣物和皮肤,然后脱掉衣服。 |
| P361 | 立即去除/脱掉所有受污染的衣物。 |
| P362 | 脱掉受污染的衣物,清洗后再穿。 |
| P363 | 清洗受污染的衣物后再穿。 |
| P370 | 如遇火灾: |
| P371 | 如遇重大火灾: |
| P372 | 火灾中有爆炸风险。 |
| P373 | 火烧到爆炸物时,切勿救火。 |
| P374 | 采取正确安全预防措施,远距离救火。 |
| P376 | 如能保证安全,设法堵塞泄露。氧化性气体(见2.4节)1 |
| P377 | 漏气着火:在安全地堵塞泄漏前,切勿灭火。 |
| P378 | 使用……灭火。 |
| P380 | 疏散现场。 |
| P381 | 如能保证安全,清除一切点火源。 |
| P390 | 吸纳溢出物,防止材料损坏。 |
| P391 | 吸纳溢出物,以免危害水生环境 |
| P301 + P310 | 不慎吞食:立即呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P301 + P312 | 不慎吞食:如感到不适,呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P301 + P330 + P331 | 不慎吞食:漱口。严禁催吐。 |
| P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/湿绷带包扎。 |
| P302 + P350 | 如皮肤沾染:用大量的清水和肥皂轻柔冲洗。 |
| P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量的清水和肥皂充分冲洗。 |
| P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或毛发)沾染:立即去除/脱掉所有受污染的衣物。用水清洗皮肤/沐浴。 |
| P304 + P312 | 不慎吸入:如感到不适,呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P304 + P340 | 不慎吸入:将患者转移到空气新鲜处并保持呼吸舒适姿势。 |
| P304 + P341 | 不慎吸入:如果患者出现呼吸困难,将其转移到空气新鲜处并保持呼吸舒适姿势。 |
| P305 + P351 + P338 | 不慎入眼:用水小心冲洗数分钟。如果戴隐形眼镜,小心取出,继续冲洗眼睛。 |
| P306 + P360 | 不慎接触衣物:立即用水充分冲洗受污染的衣物和皮肤,然后脱掉衣服。 |
| P307 + P311 | 如接触到:呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P308 + P313 | 如接触到或疑似接触到:求医/就诊。 |
| P309 + P311 | 如接触到或感到不适:呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P332 + P313 | 如引起皮肤刺激:求医/就诊。 |
| P333 + P313 | 如引起皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
| P335 + P334 | 掸掉皮肤上的颗粒物。浸入冷水中/湿绷带包扎。 |
| P337 + P313 | 如眼睛刺激持续:求医/就诊。 |
| P342 + P311 | 如有呼吸系统病症:呼叫解毒中心或医生/医师。 |
| P370 + P376 | 如遇火灾:如能保证安全,设法堵塞泄露。 |
| P370 + P378 | 如遇火灾:使用……灭火。 |
| P370 + P380 | 如遇火灾:疏散现场。 |
| P370 + P380 + P375 | 如遇火灾:疏散现场。因有爆炸风险,应远距离救火。 |
| P371 + P380 + P375 | 如遇重大火灾:疏散现场。因有爆炸风险,应远距离救火。 |
| 储存防范说明 | |
| P401 | 存放于…… |
| P402 | 存放于干燥处。 |
| P403 | 存放于通风良好处。 |
| P404 | 储存于密闭容器中。 |
| P405 | 上锁储存。 |
| P406 | 存放于耐腐蚀/……带耐腐蚀内衬的容器中。 |
| P407 | 堆垛/托盘之间应留空隙。 |
| P410 | 避光储存。 |
| P411 | 储存温度不超过 … oC/…oF。 |
| P412 | 切勿暴露在超过50 oC/ 122 oF的温度中。 |
| P413 | 散装储存超过…kg/…lbs 时温度不应超过… oC/…oF。 |
| P420 | 远离其他物质储存。 |
| P422 | 内装物储存于… |
| P402 + P404 | 存放于干燥处。储存于密闭容器中。 |
| P403 + P233 | 存放于通风良好处。保持容器密闭。 |
| P403 + P235 | 存放于通风良好处。保持凉爽。 |
| P410 + P403 | 避光储存。存放于通风良好处。 |
| P410 + P412 | 避光储存。切勿暴露在超过50 oC/ 122 oF的温度中。 |
| P411 + P235 | 储存温度不超过 … oC/…oF。保持凉爽。 |
| 弃置 | |
| P501 | 弃置内装物/容器至…… |
| P502 | 关于回收的相关资料,客与制造商或供货商联系获得 |
9个象形图表
| 描述 | 象形图 | 危险等级和危险类别: |
|---|---|---|
| 爆炸的炸弹 GHS01 | ![]() | 不稳定的爆炸物 爆炸物,见第1.1、1.2、1.3、1.4项 自反应物质和混合物,A、B型 有机过氧化物,A、B型 火灾或喷射危险,见第1.5项 在火中可能造成大规模爆炸,见第1.6项 |
| 火焰 GHS02 | ![]() | 易燃气体,1类 易燃气溶胶,1、2类 易燃液体,1、2、3类 易燃固体,1、2类 自反应物质和混合物,B、C、D、E、F型 自燃液体,1类 自燃固体,1类 自热物质和混合物,1、2类 遇水 释放易燃气体的物质和混合物,1、2、3类 有机过氧化物,B、C、D、E、F型 |
| 火焰在圆环上 GHS03 | ![]() | 氧化性气体,1类 氧化性液体,1、2、3类 |
| 气瓶 GHS04 | ![]() | 加压气体: - 压缩气体 - 液化气体 - 冷冻液化气体 - 溶解气体 |
| 腐蚀 GHS05 | ![]() | 腐蚀金属,1类 腐蚀皮肤, 1A、1B、1C类 严重损伤眼睛,1类 |
| ||
| 骷髅和交叉骨 GHS06 | ![]() | 急性毒性(经口、经皮、吸入),1、2、3类 |
| 感叹号 GHS07 | ![]() | 急性毒性(经口、经皮、吸入),4类 皮肤刺激,2类 眼睛刺激,2类 皮肤致敏,1类 特异性靶器官毒性,一次接触,3类 |
| 健康危害 GHS08 | ![]() | 呼吸道致敏,1类 生殖细胞致突变性, 1A、1B、2类 致癌性,1A、1B、2类 生殖毒性,1A、1B、2类 特异性靶器官毒性,一次接触,1、2类 特异性靶器官毒性,反复接触, 1、2类 吸入危险,1类 |
| 环境 GHS09 | ![]() | 危害水生环境 - 急性危害,1类 - 长期危害,1、2类 |