Merck
242985
Sigma-Aldrich
Alconox® 去污剂
bulk packed
别名:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
11.3 KG
$454.00
45.4 KG
$1,570.00
$454.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
11.3 KG
$454.00
45.4 KG
$1,570.00
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41103200
NACRES:
NB.35
$454.00
请联系客服了解存货情况
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
包裝
box of 11.3 kg (25 lb)
pkg of drum of 45.4 kg (100 lb)
製造商/商標名
Alconox, Inc. 1101 (45.4 kg)
Alconox, Inc. 1125 (11.3 kg)
應用
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Alconox®清洁剂是一种浓缩粉末清洁剂,用于玻璃、金属和塑料的手动和超声波清洁。
  • 它可用于清洗各种医疗仪器、实验室器皿、真空设备、组织培养器皿、个人防护设备等。
  • 可生物降解并且易于处置 - 腐蚀性酸和危险溶剂的潜在替代品。
  • 高性能、阴离子型和低泡沫 - 不会损坏垫圈部件并留下任何残留物。
用于一般实验室清洁的粉状去污剂。
特點和優勢
  • 浓缩、长效
  • 可生物降解且易于处置
  • 高渗透润湿力,为您节省时间
  • 替代腐蚀性酸和有害溶剂
  • 易于清洗,为您提供可信赖的结果,无干扰性残留物’
法律資訊
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.