100
99.7% trace metals basis
crystalline
core: boron
reagent type: catalyst
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
1 cm
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
[B]
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。