267562
100
99.99% trace metals basis
wire
4.9 μΩ-cm, 20°C
1.0 mm
5660 °C (lit.)
3410 °C (lit.)
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
[W]
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。