Merck
All Photos(4)
274704
Sigma-Aldrich
含Nafion 1100W的全氟树脂溶液
greener alternative
5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water
Synonym(s):
Nafion 1100EW
CAS Number:
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
形式
liquid
质量水平
200
eq. wt.
1,100
包含
15-20% water
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
浓度
5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water
折射率
n20/D 1.379
粘度
8 cP(20 °C)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
环保替代产品分类
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
应用
Nafion全氟化树脂溶液广泛用作电解质材料。它可用于形成金属氧化物复合膜。该膜可进一步促进形成化学稳定的质子交换膜(PEM)燃料电池。可将这种成分涂在中孔金属膜上,以改善生物标志物的检测和选择性。此外,它还可与石墨烯形成复合电极材料,用于葡萄糖生物传感器。
使用太阳能驱动化学反应的集成系统支架材料。用作有机合成的超强酸催化剂。组成金属复合材料后,可用作人造肌肉驱动器、分析有机介质中电活性物质的固体电解质或有机电合成中的电极。
在传输现象的研究中,Nafion 被用来修饰膜。以Nafion 溶液为电解质,研究PtIr电催化剂的催化活性的研究中。其悬浮液还用于制备醛糖脱氢酶(ALDH)生物阳极。 在另一项研究中,它被用作电解质的组成部分,用于研究Fe互连体的机械-电化学失效模式。3
包装
25, 100, 500 mL in glass bottle
玻璃瓶封装
外形
氢离子形式
法律信息
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
67.0 °F
闪点(C)
19.44 °C
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service