356018
1 mmHg ( 487 °C)
100
99.9% trace metals basis
foil
core: zinc
reagent type: catalyst
5.8 μΩ-cm, 20°C
0.25 mm
907 °C (lit.)
420 °C (lit.)
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
[Zn]
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。