100
>1 (vs air)
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
viscous liquid
n20/D 1.403 (lit.)
20 cSt(25 °C)
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
0.95 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
10 - Combustible liquids
WGK 1
214.0 °F - closed cup
101.1 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。