蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
黏度
100,000 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
214.0 °F - closed cup
閃點(°C)
101.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves