378461
378461-50ML
$167.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
175633
硅油
378445
聚(二甲基硅氧烷- co - 甲基苯硅氧烷)
378488
50384
硅油 AP 150
10836
硅油 AR 20
Supelco
1.07742
482048
聚(二甲基硅氧烷-co-二苯基硅氧烷),二乙烯基封端
433012
聚(二甲基硅氧烷),乙烯基封端
85409
202398
聚(乙二醇)
viscous liquid
n20/D 1.4291
500 cSt
0.995 g/mL at 25 °C
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
显示差异
1 of 4
418870
聚(丙烯腈-co-丁二烯),二羧基封端
50 cSt
125 cSt
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
n20/D 1.423
n20/D 1.497
n20/D 1.515 (lit.)
0.982 g/mL at 25 °C
1.066 g/mL at 25 °C
0.924 g/mL at 25 °C
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
181838