Merck
393762
Sigma-Aldrich
(4S-反)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四(2-萘基)-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇
98%
登录查看公司和协议定价
别名:
(+)-2,3-O-异亚丙基-1,1,4,4-四(2-萘基)-D-苏糖醇, (+)-DINOL, (4S,5S)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四(2-萘基)二氧戊环-4,5-二甲醇
经验公式(希尔记法):
C47H38O4
分子量:
666.80
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
检测方案
98%
旋光性
[α]20/D +116°, c = 1 in ethyl acetate
光学纯度
ee: 99% (HPLC)
mp
214-216 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)O[C@@H]([C@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m0/s1
InChI key
QWADMRIAKWGVBF-CXNSMIOJSA-N
应用
用于伯烷基格氏试剂高度不对称加成到酮的试剂。用于亲核试剂不对称加成到羰基化合物的手性助剂。
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA