Merck
All Photos(4)
527122
Sigma-Aldrich
Nafion 全氟化树脂 溶液
greener alternative
20 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water, contains 34% water
Synonym(s):
D-2021
CAS Number:
MDL编号:
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
eq. wt.
1,100
质量水平
200
包含
34% water
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
浓度
20 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water
折射率
n20/D 1.372
bp
93 °C
密度
1.01-1.03 g/cm3 at 25 °C
环保替代产品分类
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
在低级脂族醇和水的混合物中,该产品是 20wt%“液体 Nafion”分散体。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
应用
Nafion 全氟树脂溶液是一种应用广泛的电极材料。它也可以和金属氧化物一起形成复合材料膜。这种膜进一步促进了化学稳定性质子交换膜(PEM)燃料电池的形成。它可以涂抹在介孔金属膜的表面,改善生物标记物的检测性能和灵敏度。它还可以和石墨烯一起形成复合电极材料,用于葡萄糖生物传感器。
用于离子聚合物金属复合材料(IPMC)致动器的材料通常基于“液体 Nafion”。1-2
用作使用太阳能驱动化学反应的集成系统的载体材料。作为有机合成的超强酸催化剂。当以金属复合材料的形式形成时,可用作人工肌肉驱动器、分析有机介质中的电活性物质时所用的固体电解质或用作有机电合成中的电极。
包装
25, 100 mL in glass bottle
玻璃瓶封装
外形
氢离子形式
法律信息
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
68.0 °F - closed cup
闪点(C)
20 °C - closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service