Merck
746711
Sigma-Aldrich
六氟磷酸锂 溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
登录to View Organizational & Contract Pricing
别名:
1.0 M LiPF6 EC / DMC
线性分子式:
LiPF6
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
battery grade
质量水平
形式
solution
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
浓度
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC)
杂质
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
颜色
APHA: <50
bp
90 °C
密度
1.30 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
痕量阳离子
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
application(s)
battery manufacturing
环保替代产品分类
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
746746746762746738
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Sigma-Aldrich
746711
六氟磷酸锂 溶液
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DEC=50/50 (v/v), battery grade
Sigma-Aldrich
746746
六氟磷酸锂 溶液
Lithium hexafluorophosphate solution in ethyl methyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EMC, battery grade
Sigma-Aldrich
746762
六氟磷酸锂 溶液
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/EMC=50/50 (v/v), battery grade
Sigma-Aldrich
746738
六氟磷酸锂 溶液
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
concentration
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC)
concentration
(1.0 M LiPF6 in EC/DEC)
concentration
(1.0 M LiPF6 in EMC)
concentration
(1.0 M LiPF6 in EC/EMC)
impurities
<15 ppm H2O, <50 ppm HF
impurities
<15 ppm H2O, <50 ppm HF
impurities
<15 ppm H2O, <50 ppm HF
impurities
<15 ppm H2O, <50 ppm HF
bp
90 °C
bp
130 °C
bp
100 °C
bp
100 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
碳酸亚乙酯和碳酸二甲酯中的六氟磷酸锂溶液是一类电解液材料,可用于制造锂离子电池。锂离子电池由具有充放电循环的阳极、阴极和电解液组成。这些材料能形成更绿色环保、可持续的电能储存电池。
应用
LiPF6 EC / DMC广泛用作溶剂中对热稳定的电解质。 主要用于制造锂离子电池。
在锂离子电池(LIB)中,液体电解质溶液起着关键作用,是阴极和阳极之间锂离子的载体。因此,高纯度和电池级电解质溶液对锂离子电池性能至关重要。最常见的LIB电解质衍生自锂盐溶液,例如在非水溶剂中(例如碳酸烷基酯或溶剂混合物)的LiPF6。电解质溶液的选择取决于操作条件,如温度和LIB中电极材料的性质。电解质溶液性能可以通过增加适当的添加剂进一步优化。
其他说明
操作说明:
  • 不要与玻璃设备一起使用
  • 所有工作都应在干燥空气下快速完成,以防止电解质吸收水分和溶剂蒸发。
法律信息
MU Ionic Solutions Corp公司产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
77.0 °F
闪点(°C)
25 °C
分析证书(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Lithium hexafluorophosphate 98%
Sigma-Aldrich
201146
六氟磷酸锂
Ethylene carbonate &#8805;99%, acid &lt;10 ppm, H2O &lt;10 ppm
Sigma-Aldrich
809950
碳酸亚乙酯
Dimethyl carbonate anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
517127
碳酸二甲酯
Dimethyl carbonate &#8805;99.9%, acid &lt;10 ppm, H2O &lt;10 ppm
Sigma-Aldrich
809942
碳酸二甲酯
Fluoroethylene carbonate 99%
Sigma-Aldrich
757349
氟代碳酸乙烯酯
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
A low-temperature electrolyte for lithium and lithium-ion batteries
Plichta EJ and Behl WK
Journal of Power Sources, 88(2), 192-196 (2000)
Thermal stability of LiPF6 salt and Li-ion battery electrolytes containing LiPF6
Yang H, et al.
Journal of Power Sources, 161(1), 573-579 (2006)
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
商品
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.