Merck
932833
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 5, Locking
登录查看公司和协议定价
别名:
Gripper, Tweezer
一般描述
EMS techware
应用
High Precision and Ultra Fine tweezer with locking mechanism. Typical applications include tweezers for the electronic industry, watch-makers, jewelers and laboratory applications in moderately aggressive chemical environments. Straight, extra fine tips, superior finish, with locking system. Length: 110mm. The tweezers are the Swiss highest quality. High precision locking tweezer. Antimagnetic/anti-acid stainless steel. Superior finish.
Material: SA Steel . OAL: 110 mm. Tips: Extra fine with superior finish.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA