所有图片(2)
GF00885607
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, high purity 99.99%
别名:
AU000347
Empirical Formula (Hill Notation):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
99.99%
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 008-856-07
电阻率
2.05 μΩ-cm, 0°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.05 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
请输入批号搜索分析证书(COA)。
原产地证书 (CofO)
请输入批号搜索原产地证书(COO)。