蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.80%
形狀
foil
自燃溫度
842 °F
製造商/商標名
Goodfellow 011-717-63
電阻係數
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
長度 × 寬度 × 厚度
50 × 50 mm × 0.35 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N