GF01622685
foil, thickness 0.0078 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
别名:
CU000215
Empirical Formula (Hill Notation):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
测定
≥99.99%
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 016-226-85
电阻率
1.673 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.0078 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Germany
WGK 2
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)