GF02265072
insulated wire, conductor diameter 0.04 mm, length 200 m, insulation thickness 0.005 mm
别名:
CU005841
Empirical Formula (Hill Notation):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
形式
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 022-650-72
电阻率
1.673 μΩ-cm, 20°C
长度
200 m
直径
0.04 mm
隔离层厚度
0.005 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)