GF02756662

foil, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, purity 99.97%

别名:
CU000190
Empirical Formula (Hill Notation):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL编号:
PubChem化学物质编号:

测定

99.97%

形式

foil

manufacturer/tradename

Goodfellow 027-566-62

电阻率

1.673 μΩ-cm, 20°C

直径

4 mm
4 mm

厚度

0.015 mm

bp

2567 °C (lit.)

mp

1083.4 °C (lit.)

密度

8.94 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Cu]

InChI

1S/Cu

InChI key

RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N

一般描述

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法律信息

Product of Goodfellow

storage_class_code

11 - Combustible Solids

WGK Germany

nwg

闪点(F)

Not applicable

闪点(C)

Not applicable

分析证书

原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门