主要文件
GF05962765
Carbon - Vitreous
rod, 100mm, diameter 5.0mm, glassy carbon
别名:
Carbon - Vitreous, VC007925
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,170.00
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,170.00
About This Item
线性分子式:
C
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141908
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 059-627-65
長度 × 直徑
100 mm × 5.0 mm
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
GF65427587GF93251011GF23723423
manufacturer/tradename
Goodfellow 059-627-65
manufacturer/tradename
Goodfellow 654-275-87
manufacturer/tradename
Goodfellow 932-510-11
manufacturer/tradename
Goodfellow 237-234-23
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
L × diam.
100 mm × 5.0 mm
L × diam.
100 mm × 3.0 mm
L × diam.
-
L × diam.
200 mm × 1.0 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)