GF07297476
tube, outside diameter 2.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
别名:
MO007301
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
形式
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 072-974-76
电阻率
5.0 μΩ-cm, 20°C
长度
100 mm
外径
2.0 mm
壁厚度
0.4 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)