Merck
Get up to 22% off for Pi Day through March 27.Save Now
GF08394497
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 2000g
别名:
FE226010
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 083-944-97
weight
2000 g
max. part. size
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
General description
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
全球贸易项目编号
货号GTIN
GF08394497-1EA04061825421278