所有图片(2)
GF09970612
wire, 0.5 mm diameter, length 0.05 m, high purity 99.99+%
别名:
AU005150
Empirical Formula (Hill Notation):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
≥99.99%
形式
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 099-706-12
电阻率
2.05 μΩ-cm, 0°C
长度
0.05 m
直径
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
请输入批号搜索分析证书(COA)。
原产地证书 (CofO)
请输入批号搜索原产地证书(COO)。