GF12991653
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.25
别名:
RE000210
Empirical Formula (Hill Notation):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 129-916-53
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.025 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
11 - Combustible Solids
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)