GF14151822
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 50 mm
别名:
FE020277
NACRES:
NA.23
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 141-518-22
长度
10 m
线圈宽度
50 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
分析证书
原产地证书 (CofO)