GF14769265
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 50 g, purity 99.9+%
别名:
MO006021
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
≥99.9%
形式
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 147-692-65
电阻率
5.0 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
平均粒径
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
hazcat
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
storage_class_code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)