99%
rod
1400 °F
Goodfellow 209-696-79
2.6548 μΩ-cm
500 mm × 12.7 mm
2460 °C (lit.)
660.37 °C (lit.)
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
[Al]
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。