GF25424513
99.95%
wire
Goodfellow 254-245-13
5.0 μΩ-cm, 20°C
10 m × 0.05 mm
4612 °C (lit.)
2617 °C (lit.)
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
[Mo]
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。