GF26075336
foil, thickness 0.020 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
别名:
MO000215
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
测定
99.9%
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 260-753-36
电阻率
5.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.020 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)