GF26373269

powder, max. particle size 350 micron, weight 100 g, purity 99.9+%

别名:
MO006011
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23

测定

≥99.9%

形式

powder

manufacturer/tradename

Goodfellow 263-732-69

电阻率

5.0 μΩ-cm, 20°C

重量

100 g

最大零件尺寸

350 μm

bp

4612 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

密度

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Mo]

InChI

1S/Mo

InChI key

ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

一般描述

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法律信息

Product of Goodfellow

分析证书

原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门