Merck
GF27179286
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
别名:
活性炭, 活性炭黑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS Number:
分子量:
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141908
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.80%
形狀
foil
自燃溫度
842 °F
製造商/商標名
Goodfellow 271-792-86
電阻係數
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
尺寸 × 厚度
150 × 150 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)