GF29823734

rod, 2.0 mm diameter, length 52 mm, purity 99.5%

别名:
MN007905
Empirical Formula (Hill Notation):
Mn
CAS号:
分子量:
54.94
MDL编号:
PubChem化学物质编号:

测定

99.5%

形式

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 298-237-34

电阻率

185 μΩ-cm, 20°C

长度

52 mm

直径

2.0 mm

bp

1962 °C (lit.)

mp

1244 °C (lit.)

密度

7.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Mn]

InChI

1S/Mn

InChI key

PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

一般描述

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法律信息

Product of Goodfellow

storage_class_code

13 - Non Combustible Solids

WGK Germany

WGK 2

闪点(F)

Not applicable

闪点(C)

Not applicable

分析证书

原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门