主要文件
GF30173420
Nickel oxide
powder, max. particle size 500 micron, weight 25 g, min. particle size 200 micron
别名:
NI516020
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$264.00
$264.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$264.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
$264.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 301-734-20
重量
25 g
零件最大尺寸
500 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)