GF33871664
foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.99%
别名:
Ta
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
测定
99.99%
形式
foil
自燃温度
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 338-716-64
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.5 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)