GF36022249

Washer, size m3, length 10 pcs, outside diameter 6.64 - 7.00mm

别名:
MO00WA03
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23

包装

pkg of 10

manufacturer/tradename

Goodfellow 360-222-49

电阻率

5.0 μΩ-cm, 20°C

bp

4612 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

密度

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Mo]

InChI

1S/Mo

InChI key

ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

一般描述

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法律信息

Product of Goodfellow

storage_class_code

13 - Non Combustible Solids

WGK Germany

WGK 3

闪点(F)

Not applicable

闪点(C)

Not applicable

分析证书

原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门