GF38160468
foil, thickness 0.015 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
别名:
MG000180
Empirical Formula (Hill Notation):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
950 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 381-604-68
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
diam.
6 mm
thickness
0.015 mm
diameter
6 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。