GF42268170
powder, max. particle size 45 micron, weight 5 g, purity 99.99%
别名:
RE006011
Empirical Formula (Hill Notation):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
99.99%
形式
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 422-681-70
重量
5 g
最大零件尺寸
45 μm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
hazcat
Flam. Sol. 1
storage_class_code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)