所有图片(2)
GF45306828
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, min. particle size 45 micron
别名:
Ta
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
形式
powder
自燃温度
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 453-068-28
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大零件尺寸
150 μm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)