GF56493782
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 3.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 50pcs
别名:
CU086840
NACRES:
NA.23
形式
spheres (grade 200)
质量
precision sphere
包装
1 ea of 50 pieces
manufacturer/tradename
Goodfellow 564-937-82
直径
3.0 mm
球面尺寸
5.08 μm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.