GF65230972
99.95+ %
foil
Goodfellow 652-309-72
1.673 μΩ-cm, 20°C
150x150 mm × 0.1 mm
2567 °C (lit.)
1083.4 °C (lit.)
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
[Cu]
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Not applicable
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。