Merck
GF72634103
rod, 50mm, diameter 28mm, as drawn, 99.999%
登录查看公司和协议定价
别名:
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
检测方案
99.999%
形式
rod
自燃温度
1400 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 726-341-03
电阻率
2.6548 μΩ-cm
长度 × 直径
50 mm × 28.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律信息
Product of Goodfellow
WGK
WGK 3