GF75586494
99%
foil
Goodfellow 755-864-94
86 μΩ-cm, 20°C
50 x 50 mm × 0.125 mm
2868 °C (lit.)
1529 °C (lit.)
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
[Er]
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。