GF81155055
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 97.%
别名:
HF006100
Empirical Formula (Hill Notation):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
97. %
形式
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 811-550-55
电阻率
29.6 μΩ-cm, 0°C
重量
10 g
最大肿块尺寸
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Germany
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)