Merck
GF86063654
镍
foil, 100x100mm, thickness 1.6mm, 99%
别名:
镍
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
Ni
化学文摘社编号:
分子量:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
assay
≥99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 860-636-54
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示词
Danger
危险代码
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
存储类别
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)