GF86395012
foil, thickness 0.0076 mm, length 2 m, coil width 12.5 mm
别名:
CU000208
Empirical Formula (Hill Notation):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL number:
PubChem Substance ID:
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 863-950-12
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L
2 m
coil width
12.5 mm
thickness
0.0076 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。