所有图片(2)
GF90340398
foil, thickness 0.80 mm, size 30 × 30 mm, purity 99%
别名:
YB000260
Empirical Formula (Hill Notation):
Yb
CAS号:
分子量:
173.04
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
99%
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 903-403-98
电阻率
28 μΩ-cm, 20°C
尺寸
30 × 30 mm
厚度
0.80 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
密度
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)