GF92487640
wire, 0.075 mm diameter, length 50 m, purity 99.95%
别名:
MO005128
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 924-876-40
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
L
50 m
diameter
0.075 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。