GF94385548
foil, thickness 0.5 mm, diameter 15 mm, purity 99.95+%
别名:
AG000467
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 943-855-48
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam.
15 mm
thickness
0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。