所有图片(2)
GF95834728
foil, thickness 1.0 mm, diameter 12 mm, purity 99.99%
别名:
RE000301
Empirical Formula (Hill Notation):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
99.99%
形式
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 958-347-28
直径
12 mm
厚度
1.0 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
分析证书
原产地证书 (CofO)